Learn More
Euro Protection™ Buzo SPP azul
Código de producto. 12033226
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12033226 XL paquete de 50
12043226 2XL paquete de 50
15852555 3XL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12033226 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 42204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.19€
    82.39€ / paquete de 50
    Ahorro 155.80€
    65% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El buzo SPP azul Euro Protection™ es ligero, desechable y cuenta con elástico en varios puntos para un buen ajuste.
  • Capucha con elástico de apriete.
  • Cremallera.
  • Elástico de apriete en puños, cintura y tobillos.
  • Peso ligero
  • Desechables
  • Cómoda
Spezifikation
Tipo de producto Trajes de protección de uso general
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Azul
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Resistencia Abrasión
Certificaciones/conformidad (Europa) 1. Anexo II, Libro III, Título I, Cuarta parte del Código de Trabajo2. Artículo R412-233. EN530Artículo R4311-12
Para utilizar con (aplicación) Visitantes, agroindustrias, Limpieza, Embalaje, Mantenimiento
Peso (métrico) 50 g/m2
Cantidad 50/paq.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.