Learn More
Syngene™ Transiluminador con luz azul LED Slimline
Código de producto. 16544351 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
470 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength Tamaño de la unidad
16544351 470 nm cada uno
1 options
Código de producto. 16544351 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor BTULTRASLIMLED
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Azul Slimline Transiluminador LED adecuado para una variedad de necesidades de imágenes.
  • Alta sensibilidad con relación señal/ruido mejorada
  • Imágenes de una amplia gama de fluoróforos: EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
  • El LED es seguro para la piel y los ojos y no daña el AD
Especificaciones
Tipo de producto Transiluminador LED
Para utilizar con (equipo) Para sistemas de documentación en gel InGenius3 (IG3) y U:Genius3.
Incluye Matrices LED de 470 nm montadas lateralmente para iluminación
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21 x 21 x 3 cm
Tamaño del filtro (métrico) 10 x 12 cm
Tensión 100/115/220/230 V
Intensity Fijo
Wavelength 470 nm
Tipo de iluminación LED azul