Learn More
Syngene™ Transiluminador con luz azul LED Slimline con bandeja deslizante
Código de producto. 16574331 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
470 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength Tamaño de la unidad
16574331 470 nm cada uno
1 options
Código de producto. 16574331 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor GXULTRASLIMLED
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Transiluminador LED adecuado para una variedad de necesidades de adquisición de imágenes
  • Iluminación LED Epi azul uniforme
  • Alta sensibilidad con relación señal/ruido mejorada
  • Imágenes de una amplia gama de fluoróforos: EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
  • El LED es seguro para la piel y los ojos y no daña el ADN
Especificaciones
Tipo de producto Transiluminador
Incluye Bandeja deslizante
Tamaño del filtro (métrico) 7 x 12 cm
Wavelength 470 nm