Learn More
Buerkle™ Pinzas pequeñas azules de un solo uso
BIOPHARMA
Código de producto. 16565210 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de punta:
Amplio
Angulado, puntiagudo
Puntiagudo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de punta Tamaño de la unidad
16565210 Angulado, puntiagudo paquete de 100
16575210 Puntiagudo paquete de 100
16585210 Amplio paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16565210 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53781050
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pinzas pequeñas en un tono exclusivo de azul que no suele estar presente en los alimentos, lo que hace que sean fáciles de identificar visualmente.
  • El uso de herramientas azules ayuda así a satisfacer los requisitos del análisis y evaluación de peligros HACCP en referencia a objetos extraños
  • Este es un criterio importante, especialmente en la elaboración y procesado de alimentos y en la industria farmacéutica y de piensos
  • Los fórceps desechables son adecuados para trabajos de laboratorio precisos e ideales para agarrar, levantar y mover objetos pequeños, como tejidos finos, objetos pequeños o muestras sólidas
  • Los mangos acanalados garantizan un manejo óptimo y seguro, así como un trabajo preciso
  • Los fórceps de plástico ligero para un solo uso permiten que no se fatigue al trabajar
  • Los asistentes de laboratorio fabricados en salas limpias cumplen los estándares más estrictos y evitan la contaminación cruzada o las impurezas en la muestra que se está examinando
  • Las pinzas pequeñas de laboratorio son adecuadas para aplicaciones químicas, farmacéuticas o cosméticas, así como para la industria alimentaria y usos científicos
  • Envasado individual
  • Para un solo uso
  • Sala limpia fabricada (sala limpia clase 7)
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
  • Punta puntiaguda/en ángulo: Los fórceps desechables tienen puntas de agarre finas, lisas y curvadas. Pueden recogerse y procesarse distintos materiales con los extremos puntiagudos
  • Punta puntiaguda: Las pinzas anatómicas tienen una punta recta, estriada en el interior. Esto permite el agarre de materiales sensibles de forma fiable
  • Punta ancha: Las pinzas desechables tienen extremos con punta ancha. La punta ancha es lisa y roma. Evita que el material se dañe cuando se agarra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (imperial) 5,12 in
Longitud (métrico) 130 mm
Material Poliestireno
N.° por paquete 100 (envasados individualmente)
Esterilidad Estéril
Modelo Estándar
Estilo de punta Angulado, puntiagudo
Tipo de producto Pinzas