Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados graduado con escala en relieve azul
Código de producto. 10521833
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10521833 50 ml paquete de 24
10757981 100 ml cada uno
10689622 100 ml paquete de 24
10709242 250 ml paquete de 12
10605173 3000 ml paquete de 6
10602821 5000 ml cada uno
11782729 5000 ml 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10521833 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 446081
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados con graduaciones en azul y escala en relieve VITLAB™ disponen de asa de agarre fácil y estable, así como
  • Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 70 mm
Cantidad 24/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Scale Escala azul en relieve