Learn More
Spectrum™ Labs Tapones estándar de polipropileno azul
Código de producto. 11445979
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
23 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11445979 75 mm paquete de 10
11425979 23 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445979 Proveedor Spectrum™ Labs N.º de proveedor 142938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    144.00€ / paquete de 10
    Ahorro 82.00€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Estos tapones de polipropileno se bloquean sobre los tubos, formando una bolsa que garantiza un sellado a prueba de fugas
Estos tapones de polipropileno se bloquean sobre los tubos, formando una bolsa que garantiza un sellado a prueba de fugas. Los cierres regulares flotarán en el agua. Eliminan la necesidad de hacer nudos a los tubos de diálisis, una práctica que puede afectar negativamente a la porosidad de una membrana. Los cierres regulares, más ligeros que el agua, se utilizan normalmente con cierres ponderados o magnéticos. Coloque un cierre regular en la parte superior del tubo de diálisis y un cierre ponderado o magnético en la parte inferior para la flotación vertical. No debe usarse con tubos de membrana de éster de celulosa. Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Tipo de producto Cierre estándar
Material Polipropileno
Anchura (métrico) 75 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Cierre estándar
Color Azul
Método de esterilización Esterilizable en autoclave
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 121 °C
Cantidad 10 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de diálisis de RC de grado estándar