Learn More
Buerkle™ Boquilla de manguera de polipropileno para la llave de paso Buerkle™
Código de producto. 10188952 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
8 mm
12 mm
Longitud (métrico):
45 mm
50 mm
Calibre de tapón:
6 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Calibre de tapón Tamaño de la unidad
10188952 8 mm 45 mm 6 mm cada uno
10033732 12 mm 50 mm 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10188952 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 05251308
En stock
La boquilla de polipropileno azul de Buerkle™ es un accesorio hermético para utilizar con la llave de paso de Buerkle™.
  • Las partes en contacto con los medios son de polipropileno, polietileno y PTFE
  • Disponibles en diversos tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Boquilla de manguera
Calibre de tapón 6 mm
Diámetro (métrico) 8 mm
Descripción Azul
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 45 mm
Para utilizar con (aplicación) Connecting
Para utilizar con (equipo) Llave de paso de descarga
Incluye Hose Nozzle
Color Blue