Learn More
ABEBA™ Zuecos autoclavables azules 9610
Código de producto. 15196946
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
41/42
43/44
Tamaño de la unidad:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15196946 43/44 1 par
15273715 - 1 par
15293715 - 1 par
15166946 41/42 1 par
15203725 - 1 par
15106956 - 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15196946 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 9610/43/44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    46.67€ / 1 pares
    Ahorro 3.93€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Antiestáticos y esterilizables en autoclave a 121 °C.Alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Azul
  • Antiestático
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • DOBLE TAMAÑO, utilizar el mismo tamaño al realizar el pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Color Azul
Tamaño 43/44
Resistente a estático
Tipo de producto Zapatos para entornos controlados