Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo azul resistentes a productos químicos, modelo 7555 EBT
Código de producto. 17847331
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11
Grande
Medio
Pequeño
XL
XS
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17847331 Grande paquete de 100
17817331 XS paquete de 100
17827331 Pequeño paquete de 100
17837331 Medio paquete de 100
17857331 XL paquete de 100
17867331 11 paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17847331 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 755509L
Edge
Un guante desechable 100% nitrilo diseñado para reducir los riesgos de irritación y alergias, además de brindar protección química.
  • Al clorar el guante, se mejora la comodidad y se elimina la sensación de pegajosidad.
  • La construcción de nitrilo protege contra la penetración y proyección de productos químicos.
  • Libre de látex, polvo y silicona para prevenir reacciones alérgicas e irritación de la piel.
Especificaciones
Chlorinated Sí
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo biodegradable
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Tamaño Grande
Grosor (imperial) 4,7 mil
Grosor (métrico) 0.12 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKPT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Extendido
Revestimiento Sin revestir
Modelo 7555 EBT
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 295 mm