Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo azul resistentes a productos químicos, modelo 7555 EBT
Descripción
- Al clorar el guante, se mejora la comodidad y se elimina la sensación de pegajosidad.
- La construcción de nitrilo protege contra la penetración y proyección de productos químicos.
- Libre de látex, polvo y silicona para prevenir reacciones alérgicas e irritación de la piel.
Especificaciones
Especificaciones
| Chlorinated | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo biodegradable |
| Palm Thickness (English) | 4,7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Tamaño | Medio |
| Mostrar más |