Learn More
Marienfeld Superior™ Portaobjetos azules para microscopio con pocillos de reacción
Código de producto. 15885985
Cambiar vista
Click to view available options
Número de pocillos:
2
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de pocillos Tamaño de la unidad
15885985 10 paquete de 200
10622434 2 paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15885985 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 1216521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.90€
    330.25€ / paquete de 200
    Ahorro 49.65€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Utilice los portaobjetos de vidrio sodocálcico Marienfeld Superior™ con cavidades cuidadosamente esmeriladas y pulidas para las necesidades de investigación en el laboratorio.
  • Fabricados con vidrio sodocálcico de clase hidrolítica tres
  • En conformidad con la norma DIN ISO 8037/1
  • Dimensiones aproximadas: 76 x 26 mm
  • Espesor aproximado 1 mm (tolerancia) ±0,05 mm)
  • Con 90° bordes rectificados
  • Con área de marcado esmerilada sedosa de aprox. 20 mm en un lado
  • Prelimpiados, listos para usarse y esterilizables en autoclave
  • 50 piezas en una caja, 50 cajas en una caja de cartón
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
N.º por caja 2500
N.° por paquete 50
Edges 90°, esmerilado
Frosted Sí
Material Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Portaobjetos de microscopio
Número de pocillos 10
Color Azul
Certificaciones/conformidad ESTRUENDO ISO 8037/1
Estilo de esquina 90 °
Descripción Máscara de color de resina epoxi con pocillos de reacción
Diámetro (métrico) 8 mm numerados
Cantidad 50 piezas en caja de cartón
Superficie de escritura Área de escritura mate sedosa
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm