Descripción
- Para usar con Gbox Mini, NuGenius, Ingenius.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Syngene |
| Para utilizar con (aplicación) | Conversión de luz ultravioleta a luz azul |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Gbox Mini, Nugenius, Ingenius |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño | 21 x 26cm |
| Tensión | 100/115/220/230 V |
| Tipo de producto | Pantalla de conversor |