Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Bandeja para hielo de laboratorio aislada de color azul
Código de producto. 12328707
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12328707 9 l cada uno
1 options
Código de producto. 12328707 Proveedor Bel-Art™ Scienceware™ N.º de proveedor M188489191
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para su uso con hielo, hielo seco, pulpas de alcohol de hielo seco y nitrógeno líquido. La bandeja para hielo de laboratorio aislada de color azul Bel Art™ tiene una escala de temperatura de – 196 °C a 90 °C.
  • Escala de temperatura: de - 196°C a 90°C
  • Sin sudoración, propiedades de aislamiento superiores
  • A prueba de fugas
  • Resistente a sustancias químicas
  • Gradillas de tubos flotantes disponibles (flotan en agua, pulpas de hielo seco y nitrógeno líquido) Para su uso con hielo seco, pulpas de alcohol de hielo seco y nitrógeno líquido.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con hielo, hielo seco, pulpas de alcohol de hielo seco y nitrógeno líquido
Material Polímero de espuma
Tipo Bandeja para hielo de laboratorio aislada
Color Azul
Capacidad (métrico) 9 l
Intervalo de temperatura De – 196 a 90 °C