Learn More
Hirschmann™ Buretas automáticas de clase B con llave de paso de PTFE, graduación de color azul
Código de producto. 10218451
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10218451 25 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10218451 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3410370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Excelente para la dispensación automática de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Buretas automáticas clase B Hirschmann™ con graduación azul están disponibles en una gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades.
  • De conformidad con Pellet
  • Schellbach
  • Línea corta
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Llave de paso lateral con husillo de PTFE, sin llave de paso intermedia
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Material Vidrio
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Frasco de almacenamiento de vidrio transparente de 2000 ml
Báscula Azul
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,045 ml
Tipo Bureta de titulación automática
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385