Learn More
Hirschmann™ Buretas de vidrio de clase AS y graduación azul con llave de paso de vidrio recta con llave de PTFE
Código de producto. 12720138
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12720138 10 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 12720138 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3140360
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con llave de paso de vidrio recta con llave de PTFE.
  • Bureta de clase AS
  • Fabricada con vidrio DURAN™
  • Tiras Schellbach para mejorar la legibilidad
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Calibrado para EX, DIN EN ISO 385
  • 10 ml de volumen
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Material De vidrio
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Tiras Schellbach
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo Bureta graduada
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385