Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase AS con llave de paso de vidrio recta con llave de PTFE, graduación azul
Código de producto. 13187979
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13187979 50 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 13187979 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3140375
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Hirschmann™ Clase AS Las buretas con graduación azul están fabricadas con materiales duraderos. DURAN™ tubo de vidrio.
  • Schellbach
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Llave de paso recta con llave de PTFE
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material De vidrio
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Tiras Schellbach
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385