Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase AS con llave de paso de válvula recta, graduación de color azul
Descripción
- Schellbach
- Graduación del anillo de punto principal
- Con graduación azul
- Conforme a DIN EN ISO 385
- Llave de paso de válvula recta con husillo de PTFE
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fec
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | De vidrio |
| Graduaciones | 0,05 ml |
| Incluye | Tiras Schellbach |
| Báscula | Azul |
| Llaves de paso | Recto |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,03 ml |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase AS |
| Mostrar más |