Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase AS con llave de paso de válvula recta, graduación de color azul
Código de producto. 11742362
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11742362 10 ml paquete de 2
11752362 25 ml paquete de 2
11722372 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11742362 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3140260
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Hirschmann™ Clase AS Las buretas con graduación azul están fabricadas con materiales duraderos. DURAN™ tubo de vidrio.
  • Schellbach
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Llave de paso de válvula recta con husillo de PTFE
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fec
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material De vidrio
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Tiras Schellbach
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385