Learn More
Hirschmann™ Buretas de vidrio de clase AS, llave de paso lateral con husillo de PTFE
Descripción
- Graduación de color azul, Schellbach
- Graduación del anillo de punto principal
- Conforme a DIN EN ISO 385
- Llave de paso lateral con husillo de PTFE
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | De vidrio |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Tiras Schellbach |
| Báscula | Azul |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | 0,05 |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase AS |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 385 |