Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Blue Carrier™ Protein
Código de producto. 11884035 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11884035 500 mg 500 miligramos
11814071 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11884035 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77660
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Prepare inmunógenos efectivos de forma sencilla con la hemocianina altamente soluble extraída de un molusco y un completo kit para la conjugación hapteno-proteína portadora.
La proteína Thermo Scientific™ Blue Carrier es una hemocianina altamente soluble extraída de un molusco y preparada en distintos tamaños y en un completo kit para la conjugación hapteno-proteína portadora con carbodiimida (mediada por EDC) mediante grupos amino y carboxilo.
La proteína Blue Carrier es un preparado purificado de hemocianina de Concholepas concholepas (CCH). Esta proteína de gran tamaño muestra, en gran medida, las mismas propiedades inmunogénicas que la conocida proteína portadora hemocianina de lapa californiana (KLH). Sin embargo, su mayor solubilidad proporciona más flexibilidad en los protocolos de preparación de inmunógenos, lo que posibilita un intervalo más amplio de condiciones de pH y tampón para la conjugación de péptidos, proteínas y otros haptenos mediante entrecruzadores clásicos como glutaraldehído, Sulfo-SMCC y EDC.
Características destacadas:
  • Paquetes prácticos: puede elegir entre proteína Blue Carrier liofilizada o un kit completo de conjugación mediante EDC.
  • Conjugación de alto rendimiento: cada molécula de CCH contiene cientos de aminas primarias disponibles para la unión a haptenos mediante entrecruzadores EDC o ésteres NHS.
  • Calidad validada: la proteína portadora inmunogénica se ha purificado especialmente para asegurar una solubilidad y estructura química uniformes con el fin de lograr un rendimiento homogéneo.
  • Mayor solubilidad: su mayor solubilidad en comparación con la KLH permite usar la proteína Blue Carrier en un abanico más amplio de protocolos de conjugación para adaptarse a haptenos menos frecuentes o de peor solubilidad.
  • Altamente inmunogénica: ofrece básicamente el mismo nivel de inmunogenicidad y distancia filogenética que la hemocianina de lapa californiana (KLH).
Propiedades de la proteína Blue Carrier:
  • Nombres alternativos: hemocianina de Concholepas concholepas, CCH
  • Peso molecular: molécula completa: ∽8 000 000; subunidades: ∽400 000 y ∽350 000
  • Absorción: máxima a 280 nm, 350 nm y 558 nm
  • Coeficiente de extinción (abs. solución de 1 mg/ml): 1,4 a 280 nm; 0,35 a 346 nm
  • Relación A280/A350: ∽4,0
  • Relación cobre/proteína: ∽16 Cu2+/molécula de proteína
  • Punto isoeléctrico: 6,0
  • Solubilidad: soluble en tampones acuosos con pH 7,0 a 8,0
  • Estabilidad: estable en tampones acuosos (∽pH 7,2 sin Ca2+ ni Mg2+)
Incluye:
El kit contiene la proteína Blue Carrier liofilizada (en tampón MES), el entrecruzador EDC, tampones y columnas de desalado para preparar de forma sencilla inmunógenos para inyección listos para usar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4 °C. Se envía con hielo.
Cantidad 500 mg
Línea de productos Imject
Tipo de producto Imject Blue Carrier Protein