Learn More
BLU9931, MedChemExpress
Código de producto. 16488087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488087 5 mg 5 miligramos
16475996 100 mg 100 miligramos
16441567 50 mg 50 miligramos
16405378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12823
MedChemExpress BLU9931 is a potent, highly selective, and irreversible fibroblast growth factor receptor 4 (FGFR4) inhibitor with an IC50 of 3 nM and a Kd of 6 nM. BLU9931 has significant antitumor activity.
BLU9931 is a potent, highly selective, and irreversible fibroblast growth factor receptor 4 (FGFR4) inhibitor with an IC50 of 3 nM and a Kd of 6 nM. BLU9931 has significant antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BLU9931
CAS 1538604-68-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H22Cl2N4O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (245.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(NC1=CC=CC(C)=C1NC2=NC=C3C=C(C4=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C4Cl)C=CC3=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 509.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease