Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BLU9931 |
| CAS | 1538604-68-0 |
| Sinónimo | N-(2-((6-(2,6-dicloro-3,5-dimetoxifenil)quinazolina-2-il)amino)-3-metilfenil)acrilamida |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C26 H22 Cl2 N4 O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 509,39 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |