Learn More
Melford Blotto-Tween 20
Description
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
La solución contiene:
50 mM de TRIS-HCl
150 mm NaCl
3% BSA
0,05 % de Tween-20
Azida de sodio al 0,02 %
Optimizado para su uso en transferencia Western para minimizar la unión no específica de anticuerpos.
pH: 7,4 ±0.2
Specifications
Specifications
| Cantidad | 500 mL |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.