Descripción
- El grado altamente puro de este papel no solo es ideal para transferencia y cromatografía, sino para una amplia variedad de aplicaciones de absorción como las que se emplean en las ciencias de la vida y el diagnóstico.
- Hecho de línteres de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y resultados en forma de manchas.
- Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia.
- El grado BF 3 es perfecto para aumentar y mantener el flujo de líquido del tampón y funciona como depósito de tampón en las técnicas de transferencia capilar y semiseca.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Aumento capilar: 130 mm/10 min.; peso: 330 g/m2; 100/paq. |
| Dimensiones (L x An) | 200 x 200 mm |
| Grosor de película | 0,76 mm |
| Formato | Lámina |
| Grado | BF 3 |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |