Learn More
STEMCELL Technologies BloodStor™ 100
Código de producto. 17189921
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
5 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17189921 100 mL 100 ml
17129931 50 mL 50 ml
17179921 5 x 100 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17189921 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 07939
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Biopreservation reagent for cells and tissues
  • BloodStor™ is a series of generic cGMP freezing media products used to cryopreserve stem cells and other cells isolated from umbilical cord blood, peripheral blood, bone marrow, and other biologics
  • BloodStor™ 100 contains 100% (w/v) DMSO USP
Especificaciones
Tipo de célula Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Para utilizar con (aplicación) Crioconservación
Cantidad 100 mL