Learn More
STEMCELL Technologies BloodStor™ 100
Código de producto. 17129931
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
5 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17129931 50 mL 50 ml
17179921 5 x 100 mL paquete de 5
17189921 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17129931 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 07951
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Biopreservation reagent for cells and tissues
  • BloodStor™ is a series of generic cGMP freezing media products used to cryopreserve stem cells and other cells isolated from umbilical cord blood, peripheral blood, bone marrow, and other biologics
  • BloodStor™ 100 contains 100% (w/v) DMSO USP
Especificaciones
Tipo de célula Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Para utilizar con (aplicación) Crioconservación
Cantidad 50 mL