Learn More
Karl Hecht™ Portaobjetos de frotis de sangre
Código de producto. 10544222
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Portaobjetos de frotis de sangre Undritz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10544222 Portaobjetos de frotis de sangre Undritz cada uno
1 options
Código de producto. 10544222 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 40619010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.46€
    3.24€ / paquete de 1
    Ahorro 4.22€
    56% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Un excelente accesorio para el examen microscópico de muestras de sangre.
  • Según Undritz
  • Marcado CE
  • Vidrio transparente
  • Ambos lados pulidos
  • Bordes y esquinas biselados
  • Grosor de 1,6 1,7 mm
  • Dimensiones: aprox. 40 x 20 mm
Especificaciones
Tipo de producto Portaobjetos de frotis de sangre Undritz
Para utilizar con (aplicación) Examen microscópico de sangre