Learn More
Fisherbrand™ Inserto de repuesto de la bandeja de recogida de sangre para gradillas de tubos
Código de producto. 11517613 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Gradillas de tubos de 13 mm
Gradillas de tubos de 16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11517613 Gradillas de tubos de 16 mm paquete de 4
11507613 Gradillas de tubos de 13 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11517613 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor HS2201B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    45.22€ / paquete de 4
    Ahorro 8.78€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Estos insertos están fabricados de poliestireno y son desechables. Cada inserto cuenta con un bolsillo profundo para un recipiente para objetos punzantes y varios bolsillos más pequeños para el almacenamiento de tubos y accesorios para la recogida de sang
  • Disponibles para una gradilla de tubos de 13 mm o 16 mm
  • Los insertos son extraíbles, lavables y desechables
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,48 x 8,25 x 5,12 in
Para utilizar con (equipo) Gradillas de tubos de 16 mm
Altura (métrico) 130 mm
Longitud (métrico) 368 mm
N.º de lugares 8 compartimentos
Peso (métrico) 0,24 kg
Anchura (métrico) 209,6 mm
Material Poliestireno
Tipo de producto Insertos de repuesto