Learn More
Fisherbrand™ Inserto de repuesto de la bandeja de recogida de sangre para gradillas de tubos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11507613 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Gradillas de tubos de 13 mm
Gradillas de tubos de 16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11507613 Gradillas de tubos de 13 mm paquete de 4
11517613 Gradillas de tubos de 16 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11507613 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor HS2201A
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos insertos están fabricados de poliestireno y son desechables. Cada inserto cuenta con un bolsillo profundo para un recipiente para objetos punzantes y varios bolsillos más pequeños para el almacenamiento de tubos y accesorios para la recogida de sang
  • Disponibles para una gradilla de tubos de 13 mm o 16 mm
  • Los insertos son extraíbles, lavables y desechables
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,48 x 8,25 x 5,12 in
Para utilizar con (equipo) Gradillas de tubos de 13 mm
Altura (métrico) 130 mm
Longitud (métrico) 368 mm
N.º de lugares 8 compartimentos
Peso (métrico) 0,24 kg
Anchura (métrico) 209,6 mm
Material Poliestireno
Tipo de producto Insertos de repuesto