Learn More
BD Juego de extracción de sangre Safety-Lok™ con tubos de 30 cm
Código de producto. 10247837
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
21 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Calibre de aguja Tamaño de la unidad
10247837 21 G paquete de 200
1 options
Código de producto. 10247837 Proveedor BD N.º de proveedor 367286
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza para la recogida de sangre. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ El equipo de recolección de sangre con tubo de 30 cm incluye cubierta de protección de seguridad y adaptador Luer.
  • Incluye una cubierta de reapantallamiento de seguridad y un adaptador Luer,
  • Calibre 21 G de 1,9 cm (¾ pulg), tubo de 30 cm, verde
  • Recomendado para adultos
  • Cada caja contiene 4 x 50 juegos de extracción de sangre
  • Se necesita un juego para un par de frascos de hemocultivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de recogida de sangre
Color Verde
Calibre de aguja 21 G
Incluye Con adaptador Luer, calibre 21, tamaño de aguja de 19 mm, tubo de 305 mm
Longitud de la aguja (métrico) 19 mm
Longitud del tubo (métrico) 305 mm
Cantidad 200/caja