Learn More
BD Juego de extracción de sangre Safety-Lok™
Código de producto. 15706238
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Esterilidad unitSize
15706238 Estéril paquete de 50
1 options
Código de producto. 15706238 Proveedor BD N.º de proveedor 367282
Se utiliza para la recogida de sangre. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ El juego de recolección de sangre (50 juegos) incluye una cubierta protectora de seguridad y un adaptador Luer.
  • Incluye una cubierta de reapantallamiento de seguridad y un adaptador Luer,
  • 21 G¾ pulg., tubo de 18 cm, verde
  • Recomendado para adultos
  • Cada caja contiene 4 x 50 juegos de extracción de sangre
  • Se necesita un juego para un par de frascos de hemocultivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Set de extracción de sangre
Esterilidad Estéril