Learn More
Thermo Scientific™ Agar sangre (TSA con sangre de carnero)
Código de producto. 10362223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Incluye:
TSA con sangre de oveja
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Incluye Origen de fabricación Tamaño de la unidad
10362223 10/paq. Monoplaca de 90 mm TSA con sangre de oveja Alemania paquete de 10
1 options
Código de producto. 10362223 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB5012A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Cultive una gran variedad de microorganismos en este medio no selectivo de uso general que contiene sangre de carnero para favorecer hemólisis.
Cultive una gran variedad de organismos difíciles con el agar con sangre (TSA con sangre de carnero) Thermo Scientific™, un medio no selectivo de uso general que contiene sangre de carnero en su fórmula para favorecer la presencia y visualización de reacciones hemolíticas, por lo que puede utilizarse como herramienta de diagnóstico.
El agar de triptona de soja (agar de digerido de soja y caseína) con sangre de carnero desfibrinada es adecuado para el cultivo de bacterias exigentes aerobias y anaerobias. Estas últimas se pueden cultivar en cultivos profundos o por incubación en condiciones anaeróbicas. La combinación de caseína y papaína de la soja digeridas favorece el crecimiento óptimo gracias a la sinergia que se produce entre el suministro proteínico de la caseína y el suministro de carbohidratos de la soja. La sangre de carnero desfibrinada y estéril que se emplea para enriquecer el medio produce las características hemolíticas de distintas bacterias, como estreptococos, listeria, Staphylococcus hemolíticos, Escherichia coli y Pseudomonas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo semáforo, opaco
Contenido y almacenamiento 6-12 °C, en lugar oscuro
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Blood Agar
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Incluye TSA con sangre de oveja
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.