Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Polvo de base de agar con sangre Oxoid
Especificaciones
Especificaciones
| Aspecto | Polvo de varilla |
| Formulario | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| pH | Desde 7,1 hasta 7,5 |
| Cantidad | 5 kg |