Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar con sangre n.º 2 con sangre de carnero
Código de producto. 12927128
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar con sangre n.º 2 con sangre de carnero
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción unitSize
12927128 Agar con sangre n.º 2 con sangre de carnero paquete de 10
1 options
Código de producto. 12927128 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PB0115A
Cultive y aísle patógenos exigentes y otros microorganismos con reacciones hemolíticas claramente visibles con este medio listo para su uso.
Cultive y aísle patógenos exigentes y otros microorganismos con reacciones hemolíticas claramente visibles con la base de agar con sangre n.º 2 con sangre de carnero Thermo Scientific™ Oxoid™. La formulación con diseño específico satisface las necesidades de un agar nutritivo con sangre que permitiría la máxima recuperación de organismos delicados sin interferir en su reacción hemolítica. La sangre de carnero desfibrinada añadida proporciona más factores de crecimiento y permite determinar los patrones hemolíticos.
Use la base de agar con sangre n.º 2 con sangre de carnero para recuperar organismos exigentes sin interferir en sus reacciones hemolíticas.
  • Ofrece excelentes propiedades potenciadoras del crecimiento y mejora la formación de pigmentos en bacterias cromogénicas.
  • Permite un desarrollo colonial temprano en organismos exigentes, sobre todo en estreptococos y neumococos.
  • Permite determinar los patrones de reacción hemolítica con la adición de sangre de carnero desfibrinada.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso
En comparación con el agar de digerido fresco, la base de agar n.º 2 demuestra unas excelentes propiedades potenciadoras del crecimiento y mejora la formación de pigmento en las bacterias cromogénicas. En comparación con muchos otros agares con sangre, se ha demostrado que, con la base de agar con sangre n.º 2 Oxoid, se mejora considerablemente la proliferación de numerosas bacterias, sobre todo en el caso de los estreptococos y neumococos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar con sangre n.º 2 con sangre de carnero
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Placas de 10 x 90 mm envasadas con película
Cantidad 10/paq.