Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Blood Agar Base (Dehydrated)
Código de producto. 10157812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10157812 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10157812 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0055B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.79€
    192.95€ / 500 g
    Ahorro 33.84€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Grow a wide variety of pathogenic and non-pathogenic bacteria with this highly nutritious general purpose medium.
Grow a wide variety of pathogenic and non-pathogenic bacteria with general purpose Thermo Scientific™ Oxoid™ Blood Agar Base (Dehydrated). Without any additions, the medium can be used for short-term maintenance of stock cultures. With added serum and other enrichments, the medium is suitable for cultivation of many fastidious organisms. With the addition of blood, the medium becomes suitable for the determination of hemolytic reactions which are important diagnostic criteria for many organisms.
La base de agar con sangre es un medio muy nutritivo que se suele usar como medio basal para preparar agar con sangre mediante la adición de sangre. También se puede utilizar como medio de uso general sin la adición de sangre.
La base de agar con sangre se ha utilizado durante investigaciones en Escherichia coli irradiada y otras bacterias1, 2. Se reveló como el medio más adecuado para investigar los fagos de Clostridium perfringens3 y como base de un medio selectivo para Clostridium perfringens4. Se utilizó con fosfato de fenolftaleína añadido para la detección de estafilococos productores de fosfatasa5 y con sal y agar añadidos para la evaluación de la contaminación superficial en equipos y carne de cerdo6. Se ha utilizado para determinar el rango de salinidad del crecimiento de flavobacterias marinas7.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de agar sangre
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 12,5 l
For Laboratory Use Only