Learn More
Blonanserin, CTR
Código de producto. 30329884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30329884 5 mg 5 miligramos
30334140 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30329884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5958505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Blonanserin
CAS 132810-10-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 H30 F N3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydro-cycloocta[b]pyridine, Lonasen, AD 5423
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30FN3/c1-2-26-13-15-27(16-14-26)23-17-21(18-9-11-19(24)12-10-18)20-7-5-3-4-6-8-22(20)25-23/h9-12,17H,2-8,13-16H2,1H3
SMILES CCN1CCN(CC1)c2cc(c3CCCCCCc3n2)c4ccc(F)cc4
Nombre IUPAC 2-(4-etilpiperazin-1-il)-4-(4-fluorofenil)-5,6,7,8,9,10-hexahidrocicloocta[b]piridina
Peso molecular (g/mol) 367.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.2424
Porcentaje de pureza >95