Learn More
Blonanserin, CTR
Código de producto. 30333893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30333893 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30333893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB59585010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Blonanserin
CAS 132810-10-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 H30 F N3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydro-cycloocta[b]pyridine, Lonasen, AD 5423
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30FN3/c1-2-26-13-15-27(16-14-26)23-17-21(18-9-11-19(24)12-10-18)20-7-5-3-4-6-8-22(20)25-23/h9-12,17H,2-8,13-16H2,1H3
SMILES CCN1CCN(CC1)c2cc(c3CCCCCCc3n2)c4ccc(F)cc4
Nombre IUPAC 2-(4-etilpiperazin-1-il)-4-(4-fluorofenil)-5,6,7,8,9,10-hexahidrocicloocta[b]piridina
Peso molecular (g/mol) 367.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.2424
Porcentaje de pureza >95