Learn More
N-óxido de blonanserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Blonanserin N-Oxide |
| CAS | 142838-82-2 |
| Fórmula molecular | C23H30FN3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Ethyl-4-oxido-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine, N-Oxide 2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30FN3O/c1-2-27(28)15-13-26(14-16-27)23-17-21(18-9-11-19(24)12-10-18)20-7-5-3-4-6-8-22(20)25-23/h9-12,17H,2-8,13-16H2,1H3 |
| SMILES | FC(C=C1)=CC=C1C2=CC(N3CCN(CC3)(CC)=O)=NC4=C2CCCCCC4 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-etil-4-oxidopiperazin-4-io-1-il)-4-(4-fluorofenil)-5,6,7,8,9,10-hexahidrocicloocta[b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 383.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.2373 |