Learn More
Blonanserina-d5, TRC
Código de producto. 30340729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30340729 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30340729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB59585210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Blonanserin-d5
CAS 1346599-86-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23H25D5FN3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-(4-[Ethyl-d5)-1-piperazinyl]-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydro-cycloocta[b]pyridine, Lonasen-d5, AD 5423-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30FN3/c1-2-26-13-15-27(16-14-26)23-17-21(18-9-11-19(24)12-10-18)20-7-5-3-4-6-8-22(20)25-23/h9-12,17H,2-8,13-16H2,1H3/i1D3,2D2
SMILES FC(C=C1)=CC=C1C2=CC(N3CCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])CC3)=NC4=C2CCCCCC4
Nombre IUPAC 4-(4-fluorofenil)-2-[4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)piperazin-1-il]-5,6,7,8,9,10-hexahidrocicloocta[b]piridina
Peso molecular (g/mol) 372.53
Porcentaje de pureza >95