Learn More
Blonanserina C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Blonanserin C |
| CAS | 132811-84-8 |
| Fórmula molecular | C21H26FN3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydro-2-(1-piperazinyl)cycloocta[b]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26FN3/c22-17-9-7-16(8-10-17)19-15-21(25-13-11-23-12-14-25)24-20-6-4-2-1-3-5-18(19)20/h7-10,15,23H,1-6,11-14H2 |
| SMILES | FC1=CC=C(C=C1)C2=CC(N3CCNCC3)=NC4=C2CCCCCC4 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-fluorofenil)-2-(piperazin-1-il)-5,6,7,8,9,10-hexahidrocicloocta[b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 339.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.21 |