Learn More
Fisherbrand™ Bloques para termobloques/baños secos digitales Fisherbrand™ Isotemp™
Código de producto. 15387938 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6 mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) No. of Places unitSize
15387938 18 mm 12 cada uno
15327938 6 mm 46 cada uno
15337938 10 mm 28 cada uno
15367938 13 mm 24 cada uno
15377938 16 mm 15 cada uno
15397938 20 mm 8 cada uno
15307948 25 mm 6 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15387938
Variedad de bloques para cualquier aplicación
  • Bloques de aleación de aluminio
Nota:  El producto individual está contenido dentro de la imagen de grupo que se muestra. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific (no hay modelos compactos)
Material Aleación de aluminio
No. of Places 12
Tipo Bloque
Diámetro (métrico) 18 mm