Learn More
Fisherbrand™ Bloques para termobloques/baños secos digitales Fisherbrand™ Isotemp™
Código de producto. 15347958 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
No. of Places:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places unitSize
15347958 1 cada uno
1 options
Código de producto. 15347958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00€
    238.00€ / paquete de 1
    Ahorro 12.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con aleación de aluminio
Variedad de bloques para cualquier aplicación
  • Bloques de aleación de aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,2 ml
Para utilizar con (equipo) Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific (no hay modelos compactos)
Material Aleación de aluminio
No. of Places 1
Tipo Bloque