Descripción
Los tampones bloqueantes de caseína Thermo Scientific™ son soluciones de PBS listas para su uso de proteína caseína purificada para los pasos de bloqueo en los métodos Western blot, ELISA, inmunohistoquímica y detección ácidos nucleicos.
Features of Blocker Casein include:
- Purified casein—single-protein blocking buffer provides fewer chances of cross-reaction with assay components than serum or milk solutions
- Easy to use—1% casein solution is ready to use; can be diluted further as needed
- Safe—stable, thimerosal-free formulation
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PBS |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Blocker |
| Cantidad | 3 x 1 L |