Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Casein
Código de producto. 13454299 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Nombre del producto químico o material:
PBS
TBS
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
paquete de 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material Tamaño de la unidad
13454299 100 mL PBS 100 ml
10496134 1 L PBS 1 litro
13464299 100 mL TBS 100 ml
18643873 3 x 1 L PBS paquete de 3
10443644 1 L TBS 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13454299 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37582
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas soluciones de caseína purificada en TBS listas para su uso con Western blot, ELISA y otros métodos de detección.
Los tampones bloqueantes de caseína Thermo Scientific™ son soluciones de PBS listas para su uso de proteína caseína purificada para los pasos de bloqueo en los métodos Western blot, ELISA, inmunohistoquímica y detección ácidos nucleicos.
Las características de la caseína del bloqueador incluyen:
• Caseína purificada: el tampón de bloqueo de una sola proteína ofrece menos posibilidades de reacción cruzada con componentes del ensayo que las soluciones con suero o leche
• Fácil de usar: la solución de caseína al 1 % está lista para su uso; se puede diluir adicionalmente si es necesario
• Segura: formulación estable y sin timerosal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBS
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Forma física Líquido
Línea de productos Blocker
Cantidad 100 mL