Description
Los tampones bloqueantes de caseína Thermo Scientific™ son soluciones de PBS listas para su uso de proteína caseína purificada para los pasos de bloqueo en los métodos Western blot, ELISA, inmunohistoquímica y detección ácidos nucleicos.
- La caseína bloqueante es una solución lista para usar de caseína purificada para bloquear pasos en métodos de detección Western blot, ELISA, IHC y ácidos nucleicos.
- La caseína bloqueante contiene caseína al 1 % (p/v), lo que se corresponde con la concentración óptima para la mayoría de las aplicaciones.
Características adicionales:
- Caseína purificada: el tampón de bloqueo de una sola proteína ofrece menos posibilidades de reacción cruzada con componentes del ensayo que las soluciones con suero o leche
- Fácil de usar : la solución de caseína al 1 % está lista para su uso; se puede diluir adicionalmente si es necesario
- Seguras : formulaciones estables y sin timerosal
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | PBS |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | Western blot |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Blocker |
| Cantidad | 1 L |