Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Código de producto. 11889310 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
200 mL
3 x 200 mL
Nombre del producto químico o material:
PBS
TBS
Tamaño de la unidad:
125 ml
200 ml
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material Tamaño de la unidad
11889310 125 mL TBS 125 ml
17992361 3 x 200 mL PBS paquete de 3
10341944 200 mL PBS 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11889310 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37520
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas soluciones de albúmina de suero bovino en PBS o TBS 10X listas para su uso con Western blot, ELISA y otros métodos de detección.
Blocker BSA is a purified 10% solution of bovine serum albumin for blocking in western blotting, ELISA, IHC, and nucleic acid detection methods.
Bloqueador BSA es una solución al 10 % (p/v) de BSA de alta calidad que resulta útil para saturar los sitios de unión de proteínas en exceso de membranas y microplacas en inmunoensayos. Se diluye con más frecuencia 10 veces (a 1 % de BSA) en 1X PBS o 1X TBS para la prueba inicial. El bloqueador BSA suelen ser más eficaces que los tampones de bloqueo con leche desnatada para sistemas de biotina-avidina, ya que contienen una única proteína purificada que carece de biotina endógena.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TBS
Descripción Blocker BSA en TBS (10X)
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Western blot
Forma física Líquido
Línea de productos Blocker
Cantidad 125 mL
Formulación 10% BSA