Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ BLOTTO en TBS
Código de producto. 10016913 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10016913 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10016913 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    183.65€ / 1 litros
    Ahorro 13.35€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con esta solución al 5 % de leche en polvo desnatada lista para usar con inmunotransferencia (Western blot), ELISA y otros métodos de detección.
El tampón de bloqueo Blocker BLOTTO Thermo Scientific™ es una solución lista para usar al 5 % de leche en polvo desnatada en solución salina tamponada con Tris para inmunotransferencia (Western blot), ELISA, inmunohistoquímica y otros métodos de detección.
Características destacadas:
  • Popular: la leche popular desnatada se ha utilizado durante muchos años para una variedad de métodos de proteínas, aunque no se recomienda para técnicas que requieren avidina porque contiene alguna biotina endógena
  • Práctico: suministrado como una solución de TBS 1x lista para usar; puede diluirse según sea necesario
  • Fácil de usar: formulado con agente antiespumante y conservante sin timerosal
  • Flexible: se puede utilizar para muchas aplicaciones, incluido como diluyente para anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Blocker BLOTTO
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Forma física Líquido
Línea de productos Blocker
Cantidad 1 L