Learn More
Sartorius™ Pesas de bloque
Código de producto. 15375276 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
5 g
10 g
20 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
15375276 20 kg cada uno
15365276 10 g cada uno
15375266 5 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15375276 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW7259AC02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Las pesas de bloque cumplen con estándares de trabajo de alta calidad para el uso diario, fabricadas con materiales de alta calidad.
  • Las tolerancias cumplen con OIML R111-1
  • No magnetizable
  • Fabricado en fundición de hierro lacado en negro con una densidad de 7.200 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo de producto Pesa de bloque
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración DAkkS
Clasificación OIML Clase M1
Material Hierro fundido
Peso (métrico) 20 kg
Densidad 7.200 kg/m³
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.