Learn More
Sartorius™ Pesas de bloque
Código de producto. 15365276 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
5 g
10 g
20 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15365276 10 g cada uno
15375266 5 g cada uno
15375276 20 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15365276 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW7159AC02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pesas de bloque cumplen con estándares de trabajo de alta calidad para el uso diario, fabricadas con materiales de alta calidad.
  • Las tolerancias cumplen con OIML R111-1
  • No magnetizable
  • Fabricado en fundición de hierro lacado en negro con una densidad de 7.200 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de bloque
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración DAkkS
Clasificación OIML Clase M1
Material Hierro fundido
Peso (métrico) 10 g
Densidad 7.200 kg/m³