Learn More
Benchmark Scientific™ Bloque para agitadores incubados MultiTherm
Descripción
- Elija entre varias capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material de la cámara | Aluminio |
| Para utilizar con (equipo) | MultiTherm |
| Admite | Tubos de 15 mL |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Material | Aluminio |
| No. of Places | 12 |
| Humedad relativa | 80% |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Bloque |